Stampa…
Acido solforico concentrate for dilution to 1 L, 0.5 M H2SO4 (1.0 N) soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
38294-1EA 38294-6X1EA
38294-1EAEA 34.12 EUR
38294-1EA 38294-6X1EA
Acido solforico concentrate for dilution to 1 L, 0.5 M H2SO4 (1.0 N) soluzione volumetrica, Fluka™
Acido solforico
Concentrate for 1 L standard solution
Formula: H₂SO₄
Punto di ebollizione: >100 °C (1,013 hPa)
Densità: 1,180 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective