Stampa…
Acido solforico concentrate for dilution to 1L, 0.05 M H2SO4 (0.1N) soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
32043-1EA 32043-6X1EA
32043-1EAEA 34.66 EUR
32043-1EA 32043-6X1EA
Acido solforico concentrate for dilution to 1L, 0.05 M H2SO4 (0.1N) soluzione volumetrica, Fluka™
Acido solforico
Concentrate for 1L standard solution
Formula: H₂SO₄
Peso molecolare: 98.08 g/mol
Punto di ebollizione: 330
Punto di fusione: 10.38
Densità: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 3264
ADR: 8 III
Visualizza i codici
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective