di-Sodio ossalato concentrate for dilution to 0.1 N in soluzione acquosa, Acculute™ standard volumetric solution
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Sodium ethanedioate, Sodium oxalate, Soerensen's buffer substances
88626.LQ
88626.LS
88626.LQEA
75.4
EUR
88626.LQ
88626.LS
di-Sodio ossalato concentrate for dilution to 0.1 N in soluzione acquosa, Acculute™ standard volumetric solution
di-Sodio ossalato
CAS No.: 62-76-0
Molecular Formula: Na2C2O4
Formula Weight: 134.00
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00012465
Formula:
Na₂C₂O₄ Peso molecolare: 134 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012465 CAS Number: 62-76-0 EINECS: 200-550-3 |