Stampa…
L(+)-Istidina monocloridrato monoidrato, Millipore®
Fornitore: Merck
Synonyms: (S)-(+)-Istidina monocloridrato monoidrato, H-L-His-OH.HCl.H2O, (S)-(+)-Istidina HCl monoidrato
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04350.0025 1.04350.0100 1.04350.0500 1.04350.9010
1.04350.0025EA 59.4 EUR
1.04350.0025 1.04350.0100 1.04350.0500 1.04350.9010
L(+)-Istidina monocloridrato monoidrato, Millipore®
L(+)-Istidina monocloridrato monoidrato
Formula: C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O
Peso molecolare: 209,63 g/mol
Punto di fusione: 259 °C
Densità: 1,485 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151027
CAS Number: 5934-29-2
EINECS: 211-438-9
Merck Index: 13,04741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=561d2381f930afe618f78d680790ea9a43f6596c&vid=8aacf6dc4ef5382410cb743498272b48c3c36999&prid=web&clid=SAPDAM