Stampa…
L(+)-Istidina monocloridrato monoidrato
Fornitore: PanReac AppliChem
A1591.0100 A1591.0500 A1591.1000
A1591.0100EA 78.2 EUR
A1591.0100 A1591.0500 A1591.1000
L(+)-Istidina monocloridrato monoidrato
L(+)-Istidina monocloridrato monoidrato
Formula: C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O
Punto di fusione: 259 °C
Densità: 1,485 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151027
CAS Number: 5934-29-2
EINECS: 211-438-9
Merck Index: 13,04741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=561d2381f930afe618f78d680790ea9a43f6596c&vid=8aacf6dc4ef5382410cb743498272b48c3c36999&prid=web&clid=SAPDAM