Stampa…
L(+)-Cisteina cloridrata monoidrata, Millipore®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02839.0025 1.02839.0100 1.02839.1000 1.02839.9010
1.02839.0025EA 52.4 EUR
1.02839.0025 1.02839.0100 1.02839.1000 1.02839.9010
L(+)-Cisteina cloridrata monoidrata, Millipore®
L(+)-Cisteina cloridrata monoidrata
Formula: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O
Punto di fusione: 168…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00065606
CAS Number: 7048-04-6
EINECS: 200-157-7
Merck Index: 13,02810
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18703c57a6b5f299a5f38f5d92b333d3d65de497&vid=10395059845247050509d84df67aefcb3c98806c&prid=web&clid=SAPDAM