Stampa…
Ferro (III) cloruro 41% in soluzione acquosa, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Iron trichloride, Ferric chloride
24212.298EA 147 EUR
24212.298 24212.367 24212.447
Ferro (III) cloruro 41% in soluzione acquosa, TECHNICAL
Ferro (III) cloruro
Formula: FeCl₃
Peso molecolare: 162.21 g/mol
Punto di ebollizione: 315
Punto di fusione: 260
MDL Number: MFCD00011005
CAS Number: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 2582
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04048
Visualizza i codici
Assay 38 - 42 %