Idrazina idrato ≥80% in soluzione acquosa per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
NH₂NH₂·xH₂O Densità: 1,02 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149931 CAS Number: 10217-52-4 EINECS: 206-114-9 UN: 2030 ADR: 8 (6.1),II |