Stampa…
Idrazina idrato 80% 80% (∼51% w/w N₂H₄)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Idrazinio idrossido
209592500 209590010
ACRO209592500EA 35.2 EUR
ACRO209592500 ACRO209590010
Idrazina idrato 80% 80% (∼51% w/w N₂H₄)
Idrazina idrato
Formula: NH₂NH₂·xH₂O
Peso molecolare: 32.05 g/mol (anhy)
Punto di fusione: –57 °C
Densità: 1.028 g/cm³
Flash Pt: 91 °C
MDL Number: MFCD00149931
CAS Number: 10217-52-4
EINECS: 206-114-9
UN: 2030
ADR: 8 II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.4110 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.027 to 1.030 g/ml
Titration with HCl 78.9 to 80.5 % (N2H4.H2O)