Stampa…
Idrazina idrato 55% in soluzione acquosa (∼35% w/w N₂H₄)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
296815000 296810025 296811000
ACRO296815000EA 51.9 EUR
ACRO296815000 ACRO296810025 ACRO296811000
Idrazina idrato 55% in soluzione acquosa (∼35% w/w N₂H₄)
Idrazina idrato
Formula: NH₂NH₂·xH₂O
Punto di fusione: –65 °C
Densità: 1,023 g/cm³
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00149931
CAS Number: 10217-52-4
EINECS: 206-114-9
UN: 3293
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Solution
Refractive index 1.3860 to 1.3900 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.021 to 1.025 g/ml
Titration with HCl 54.5 to 55.5 % (N2H4.xH2O)