Stampa…
Ammonio solfuro 40 - 44% (w/w) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
40509.AE 40509.AP
40509.AEEA 92.1 EUR
40509.AE 40509.AP
Ammonio solfuro 40 - 44% (w/w) in soluzione acquosa
Ammonio solfuro
CAS No.: 12135-76-1 Molecular Formula: (NH4)2S Formula Weight: 68.14 Physical Form: Liquid Appearance: Yellow to orange Odour: Stench UN No.: 2683 MDL No.: MFCD00010892
Formula: H₈N₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010892
CAS Number: 12135-76-1
EINECS: 235-223-4
UN: 2683
ADR: 8,II