Stampa…
Ammonio solfuro 20% in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
21352.292EA 247 EUR
21352.292 21352.441
Ammonio solfuro 20% in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
Ammonio solfuro
Formula: H₈N₂S
MDL Number: MFCD00010892
CAS Number: 12135-76-1
EINECS: 235-223-4
UN: 2683
ADR: 8 (3, 6.1),II
Visualizza i codici
Assay (as (NH4)2S from sulphide) 17 - 23 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %