Stampa…
Ammoniaca soluzione 32%, extra puro, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05426.1011 1.05426.2511
1.05426.1011EA 34.9 EUR
1.05426.1011 1.05426.2511
Ammoniaca soluzione 32%, extra puro, Supelco®
Ammoniaca soluzione
Formula: NH₃
Punto di ebollizione: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –60…–57,5 °C
Densità: 0,88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066650
CAS Number: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -91.5 °C
Boiling Point 37.7 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 837 hPa (20 °C)
Explosion Limit 15.4 - 33.6 %(V)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly alkaline
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material