Stampa…
Ammoniaca soluzione 28%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Idrossido d'ammonio, Soluzione acquosa di ammoniaca
21182.294EA 32.7 EUR
21182.294 21182.363
Ammoniaca soluzione 28%, GPR RECTAPUR®
Ammoniaca soluzione
Formula: NH₃
Peso molecolare: 35.05 g/mol
Punto di ebollizione: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –60…–57.5 °C
Densità: 0.898 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066650
CAS Number: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8 III
Visualizza i codici
Assay 28 - 32 %
Density (20/4) 0.880 - 0.910
Evaporation residue Max. 0.02 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm