Stampa…
Ammoniaca soluzione 28 - 30%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Idrossido d'ammonio, Soluzione acquosa di ammoniaca
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05423.9180 1.05423.9025 1.05423.1011 1.05423.2511
1.05423.9180EA 0 EUR
1.05423.9180 1.05423.9025 1.05423.1011 1.05423.2511
Ammoniaca soluzione 28 - 30%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi, Supelco®
Ammoniaca soluzione
Formula: NH₃
Punto di ebollizione: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –60…–57,5 °C
Densità: 0,88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066650
CAS Number: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -72 °C
Boiling Point 32 °C
Vapor Pressure 635 hPa (20 °C)
Explosion Limit 15.4 - 33.6 %(V)
Density 0.90 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly alkaline
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material