Stampa…
Ammoniaca soluzione 28%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L13168.AP L13168.0F
L13168.APEA 23.7 EUR
L13168.AP L13168.0F
Ammoniaca soluzione 28%
Ammoniaca soluzione
CAS No.: 1336-21-6 Molecular Formula: H5NO Formula Weight: 35.05 Odour: Ammonia-like pH: 12 Merck Reference: 14,494 MDL No.: MFCD00011418
Formula: NH₃
Punto di ebollizione: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –60…–57,5 °C
Densità: 0,90
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066650
CAS Number: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Merck Index: 14,494