Stampa…
Ammoniaca soluzione 25%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Idrossido d'ammonio, Soluzione acquosa di ammoniaca
21191.364EA 56.2 EUR
21191.364 21191.450
Ammoniaca soluzione 25%, TECHNICAL
Ammoniaca soluzione
Formula: NH₃
Punto di ebollizione: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –60…–57,5 °C
Densità: 0,907 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066650
CAS Number: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Assay Min. 24 - 26 %