Ammoniaca soluzione 25%, AnalaR NORMAPUR® zA
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
Idrossido d'ammonio, Soluzione acquosa di ammoniaca
Formula:
NH₃ Peso molecolare: 35.05 g/mol Punto di ebollizione: 32…37.7 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –60…–57.5 °C Densità: 0.907 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066650 CAS Number: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8 III |
Assay | Min. 25 % |
Evaporation residue | Max. 20 ppm |
Substances reducing KMnO4 (as O) | Max. 8 ppm |
Total S (as SO4) | Max. 1 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 0.5 ppm |
CO3 (as CO2) | Max. 15 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 1 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 1 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0.1 ppm |
Cu (Copper) | Max. 0.1 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0.1 ppm |
K (Potassium) | Max. 1 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0.01 ppm |
Na (Sodium) | Max. 2 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.1 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0.1 ppm |