Ammoniaca soluzione 25%, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
NH₃ Punto di ebollizione: 32…37,7 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –60…–57,5 °C Densità: 0,88…0.91 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066650 CAS Number: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8,III |
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -57.5 °C |
Boiling Point | 37.7 °C |
Vapor Pressure | 483 hPa (20 °C) |
Explosion Limit | 15.4 - 33.6 %(V) |
Density | 0.903 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) strongly alkaline |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |