Stampa…
Ammoniaca soluzione 25%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
Synonyms: Idrossido d'ammonio, Soluzione acquosa di ammoniaca
6051.2500EA 76.72 EUR
6051.2500 6051.1000 6051.9025
Ammoniaca soluzione 25%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Ammoniaca soluzione
Formula: NH₃
Peso molecolare: 35.05 g/mol
Punto di ebollizione: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –60…–57.5 °C
Densità: 0.88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066650
CAS Number: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8 III
Visualizza i codici
Assay (NH3) 24.0 - 26.0 %
Carbon Dioxide (CO2) max. 0.003 %
Chloride (Cl) max. 0.5 ppm
Phosphate (PO4) max. 1 ppm
Residue after Ignition max. 0.003 %
Substances Reducing KMnO4 passes test
Total Sulfur (as SO4) max. 5 ppm
Trace Impurities (in ppm)
Silver (Ag) max. 0.01
Aluminium (Al) max. 0.05
Arsenic (As) max. 0.05
Barium (Ba) max. 0.02
Beryllium (Be) max. 0.01
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.02
Cobalt (Co) max. 0.01
Chromium (Cr) max. 0.1
Copper (Cu) max. 0.1
Iron (Fe) max. 0.1
Potassium (K) max. 0.1
Lithium (Li) max. 0.01
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.01
Molybdenum (Mo) max. 0.02
Sodium (Na) max. 0.5
Nickel (Ni) max. 0.05
Lead (Pb) max. 0.05
Strontium (Sr) max. 0.01
Titanium (Ti) max. 0.1
Thallium (Tl) max. 0.05
Vanadium (V) max. 0.01
Zinc (Zn) max. 0.05
Zirconium (Zr) max. 0.1