Ammoniaca soluzione 25% ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 1336-21-6
Molecular Formula: H5NO
Formula Weight: 35.05
Physical Form: Liquid
Density: 0.91
Appearance: Colourless
Odour: Ammonia-like
pH: 12
Merck Reference: 14,494
UN No.: 2672
MDL No.: MFCD00066650
Formula:
NH₃ Punto di ebollizione: 32…37,7 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –60…–57,5 °C Densità: 0,91 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066650 CAS Number: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8,III Merck Index: 14,494 |