Stampa…
Ammoniaca soluzione 25% in water, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
255210025 255210010 255210100
ACRO255210025EA 72 EUR
ACRO255210025 ACRO255210010 ACRO255210100
Ammoniaca soluzione 25% in water, extra puro
Ammoniaca soluzione
Formula: NH₃
Punto di ebollizione: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –57 °C
Densità: 0,91 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011418
CAS Number: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl ≥25 % (As NH3)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm