Stampa…
Ammoniaca soluzione 20%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
21188.294EA 34.9 EUR
21188.294 21188.363
Ammoniaca soluzione 20%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Ammoniaca soluzione
Formula: NH₃
Densità: 0,923 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066650
CAS Number: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III