Stampa…
Ammoniaca soluzione 20%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
21180.242EA 30.4 EUR
21180.242 21180.297 21180.366 21180.446
Ammoniaca soluzione 20%, GPR RECTAPUR®
Ammoniaca soluzione
Formula: NH₃
Densità: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066650
CAS Number: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Assay 18 - 22 %
Density (20/4) 0.910 - 0.930
Evaporation residue Max. 0.02 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm