Ammoniaca soluzione 10% (v/v) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 1336-21-6
Molecular Formula: H5NO
Formula Weight: 35.05
Physical Form: Liquid
Density: 0.98
Appearance: Colourless
Odour: Ammonia-like
UN No.: 2672
MDL No.: MFCD00066650
Formula:
NH₃ Densità: 0,98 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066650 CAS Number: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8,III |