Tetremetilammonio idrossido 25% (w/w) in methanol
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
138351000
138355000
138350025
ACRO138351000EA
39.3
EUR
ACRO138351000
ACRO138355000
ACRO138350025
Tetremetilammonio idrossido 25% (w/w) in methanol
Tetremetilammonio idrossido
Formula:
C₄H₁₃NO Peso molecolare: 91,15 g/mol Punto di fusione: –98 °C Densità: 0,9 g/cm³ Flash Pt: 6 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008280 CAS Number: 75-59-2 EINECS: 200-882-9 UN: 3286 ADR: 3,II |
Appearance | Clear colorless to light yellow Solution |
Titration with HCl | 24.5 to 26.0 % |
HPLC | ≥97.5 % (ELSD) |
Stabilizer | 2 % CaCO3 |
Specific optical rotation | +185° to +195° (20°C, 589 nm) (c=1, ethyl acetate) |