Stampa…
Tetremetilammonio idrossido 25% in soluzione acquosa per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14748.0250 8.14748.1000 8.14748.9025
8.14748.0250EA 51.5 EUR
8.14748.0250 8.14748.1000 8.14748.9025
Tetremetilammonio idrossido 25% in soluzione acquosa per sintesi, Sigma-Aldrich®
Tetremetilammonio idrossido
Formula: C₄H₁₃NO
Punto di ebollizione: 110 °C (1013 hPa)
Densità: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008280
CAS Number: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 110 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 23.33 hPa (20 °C)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material