Stampa…
Tetremetilammonio idrossido 25% (w/w) in soluzione acquosa , 99,9999% (metals basis), Electronic Grade for the electronics industry
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
20932.AK 20932.K2
20932.AKEA 53.8 EUR
20932.AK 20932.K2
Tetremetilammonio idrossido 25% (w/w) in soluzione acquosa , 99,9999% (metals basis), Electronic Grade for the electronics industry
Tetremetilammonio idrossido
Purity: 99.9999% CAS No.: 75-59-2 Molecular Formula: C4H13NO Formula Weight: 91.15 Physical Form: Liquid Density: 1.016 Refractive Index: 1.3840 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Boiling Point: ca 102° Beilstein Reference: 3558708 Merck Reference: 14,9224 UN No.: 1835 MDL No.: MFCD00008280
Formula: C₄H₁₃NO
Peso molecolare: 91.15 g/mol
Punto di ebollizione: ∼102 °C
Densità: 1.016
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008280
CAS Number: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8 II
Merck Index: 14,9224