Tetremetilammonio idrossido 25% in water
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₁₃NO Punto di ebollizione: 110 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –25 °C Densità: 1,014 g/cm³ Flash Pt: >95 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008280 CAS Number: 75-59-2 EINECS: 200-882-9 UN: 1835 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless to yellow Solution |
Refractive index | 1.3780 to 1.3840 (20°C, 589 nm) |
Titration with HCl | 23 to 27 % |
GC | ≥97.5 % |