Tetremetilammonio idrossido 10% in water
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
420511000
420515000
420510010
ACRO420511000EA
29.6
EUR
ACRO420511000
ACRO420515000
ACRO420510010
Tetremetilammonio idrossido 10% in water
Tetremetilammonio idrossido
Formula:
C₄H₁₃NO Punto di ebollizione: 110 °C (1013 hPa) Densità: 1 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008280 CAS Number: 75-59-2 EINECS: 200-882-9 UN: 1835 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration with HCl | 9.5 to 10.5 % |
Refractive index | 1.6020 to 1.6050 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |