Stampa…
Tetraetilammonio idrossido 35% (w/w) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Tetrylammonium hydroxide
36560.22 36560.36 36560.A3
36560.22EA 71.2 EUR
36560.22 36560.36 36560.A3
Tetraetilammonio idrossido 35% (w/w) in soluzione acquosa
Tetraetilammonio idrossido
CAS No.: 77-98-5 Molecular Formula: C8H21NO Formula Weight: 147.26 Physical Form: Liquid Density: 1.023 Refractive Index: 1.4040 Merck Reference: 14,9201 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00009024
Formula: C₈H₂₁NO
Peso molecolare: 147.26 g/mol
Densità: 1.023
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009024
CAS Number: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
UN: 3267
ADR: 8 II
Merck Index: 14,9201