Stampa…
Tetraetilammonio idrossido 25% in water
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Tetrylammonium hydroxide
420291000 420295000
ACRO420291000EA 27.3 EUR
ACRO420291000 ACRO420295000
Tetraetilammonio idrossido 25% in water
Tetraetilammonio idrossido
Formula: C₈H₂₁NO
Peso molecolare: 147,26 g/mol
Punto di ebollizione: 102 °C (760 mmHg)
Densità: 1,02 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009024
CAS Number: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
UN: 2922
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration with HCl 24 to 26 %
Refractive index 1.4540 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer 0.1 % Sodium carbonate