Tetraetilammonio idrossido 20% in soluzione acquosa per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22149.0250
8.22149.1000
8.22149.9060
8.22149.9025
8.22149.0250EA
62.1
EUR
8.22149.0250
8.22149.1000
8.22149.9060
8.22149.9025
Tetraetilammonio idrossido 20% in soluzione acquosa per sintesi, Sigma-Aldrich®
Tetraetilammonio idrossido
Formula:
C₈H₂₁NO |
MDL Number:
MFCD00009024 CAS Number: 77-98-5 EINECS: 201-073-3 UN: 3267 ADR: 8,II |
Solubility | (20 °C) soluble |
Boiling Point | 102 °C (1013 hPa) |
Flash Point |
|
Density | 1.01 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|