Stampa…
Tetraetilammonio idrossido 20% in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L03968.22 L03968.36
L03968.22EA 35.2 EUR
L03968.22 L03968.36
Tetraetilammonio idrossido 20% in soluzione acquosa
Tetraetilammonio idrossido
CAS No.: 77-98-5 Molecular Formula: C8H21NO Formula Weight: 147.26 Refractive Index: 1.3730 Beilstein Reference: 3912961 Merck Reference: 14,9201 MDL No.: MFCD00009024
Formula: C₈H₂₁NO
Densità: 1,023
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009024
CAS Number: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
UN: 3267
ADR: 8,II
Merck Index: 14,9201