Stampa…
Tetraetilammonio idrossido 20% (w/w) in water
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Tetrylammonium hydroxide
176070010 176072500 176070050
ACRO176070010EA 220 EUR
ACRO176070010 ACRO176072500 ACRO176070050
Tetraetilammonio idrossido 20% (w/w) in water
Tetraetilammonio idrossido
Formula: C₈H₂₁NO
Peso molecolare: 147,26 g/mol
Densità: 1,02 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009024
CAS Number: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
UN: 2922
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration with HCl ≥20 %
GC ≥96.0 %