Stampa…
Tetraetilammonio idrossido 10% in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Tetrylammonium hydroxide
420281000 420285000
ACRO420281000EA 30.7 EUR
ACRO420281000 ACRO420285000
Tetraetilammonio idrossido 10% in soluzione acquosa
Tetraetilammonio idrossido
Formula: C₈H₂₁NO
Peso molecolare: 147,26 g/mol
MDL Number: MFCD00009024
CAS Number: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
UN: 2922
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 9.5 to 10.5 %
Melting point 153 to 157 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %