Stampa…
Tetrabutilammonio idrossido 40% (w/w) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L02809.18 L02809.30 L02809.0B
L02809.18EA 39.8 EUR
L02809.18 L02809.30 L02809.0B
Tetrabutilammonio idrossido 40% (w/w) in soluzione acquosa
Tetrabutilammonio idrossido
CAS No.: 2052-49-5 Molecular Formula: C16H37NO Formula Weight: 259.48 Flash Point: None Refractive Index: 1.4080 Odour: Amine-like pH: 14.0 Beilstein Reference: 3571228 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00009425
Formula: C₁₆H₃₇NO
Peso molecolare: 259,48 g/mol
Densità: 0,990
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009425
CAS Number: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8,II