Stampa…
Tetrabutilammonio idrossido 40% (w/w) in methanol
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
366321000 366325000 366320025
ACRO366321000EA 81.2 EUR
ACRO366321000 ACRO366325000 ACRO366320025
Tetrabutilammonio idrossido 40% (w/w) in methanol
Tetrabutilammonio idrossido
Formula: C₁₆H₃₇NO
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 0,91 g/cm³
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009425
CAS Number: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3286
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear to slightly hazy colorless to light yellow Solution
Titration with HClO4 ≥40 %