Cloruro di bario 10% (w/v) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 10361-37-2
Molecular Formula: BaCl2
Formula Weight: 208.25
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003445
Formula:
BaCl₂ Punto di ebollizione: ∼100 °C (1013 hPa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003445 CAS Number: 10361-37-2 EINECS: 233-788-1 UN: 3287 ADR: 6.1,III |