Stampa…
Rubidium hydroxide 50% (w/w) in soluzione acquosa , 99.6% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
10565.NC 10565.NE
10565.NCEA 113 EUR
10565.NC 10565.NE
Rubidium hydroxide 50% (w/w) in soluzione acquosa , 99.6% (metals basis)
Rubidium hydroxide
Purity: 99.6+% CAS No.: 1310-82-3 Molecular Formula: HORb Formula Weight: 102.48(anhy) Physical Form: Liquid Appearance: Pale yellow Merck Reference: 14,8285 UN No.: 2677 MDL No.: MFCD00011194
Formula: RbOH
Peso molecolare: 102.48 g/mol
Punto di fusione: 300…302 °C
Densità: 1.74 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011194
CAS Number: 1310-82-3
EINECS: 215-186-0
UN: 2677
ADR: 8 II
Merck Index: 14,8285