Sodio idrossido 30% (w/w) 40% (w/v) in soluzione acquosa per determinazioni Kjeldahl
Fornitore: REAGECON
|
Pericolo
|
S30WWLN
S30WW1
S30WW5
REGES30WWLNEA
177
EUR
REGES30WWLN
REGES30WW1
REGES30WW5
Sodio idrossido 30% (w/w) 40% (w/v) in soluzione acquosa per determinazioni Kjeldahl
Sodio idrossido
Formula:
NaOH Punto di ebollizione: 119…135 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 9…10 °C Densità: 1,53 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS Number: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |