Stampa…
Sodio idrossido 30% w/w aqueous solution
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Idrossido di sodio
87864.AE 87864.AP
87864.AEEA 29.8 EUR
87864.AE 87864.AP
Sodio idrossido 30% w/w aqueous solution
Sodio idrossido
CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless UN No.: 1824 MDL No.: MFCD00003548
Formula: NaOH
Peso molecolare: 40 g/mol
Punto di ebollizione: 119…135 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 9…10 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627