Stampa…
Sodio idrossido 25% in soluzione acquosa, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
Synonyms: Idrossido di sodio
2613.5000PEEA 648 EUR
2613.5000PE 2613.9025PE 2613.9950
Sodio idrossido 25% in soluzione acquosa, J.T.Baker®
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 119…135 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 9…10 °C
Densità: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Assay (NaOH) 24.4 - 25.6 %
Appearance (clear, colorless liquid) passes test
Endotoxin Concentration (EU/ml) max. 2.0
Sodium Carbonate (Na2CO3) max. 0.6 %
Trace Impurities (in ppm)Chlorides (as Cl) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Iron (Fe) max. 0.5
Trace Impurities (in ppm)Heavy Metals (as Pb) max. 1