Stampa…
Potassio idrossido 50% (w/v) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Idrossido di potassio, Potassa caustica
35621.AP 35621.K2
35621.APEA 52.2 EUR
35621.AP 35621.K2
Potassio idrossido 50% (w/v) in soluzione acquosa
Potassio idrossido
CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: HKO Formula Weight: 56.11 Physical Form: Liquid Density: 1.50 Appearance: Colourless UN No.: 1814 MDL No.: MFCD00003553
Formula: KOH
Peso molecolare: 56.11 g/mol
Punto di ebollizione: 1320
Punto di fusione: 360
Densità: 1.50
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003553
CAS Number: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806