Stampa…
Potassio idrossido 47% aqueous solution, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Idrossido di potassio, Potassa caustica
MQ300
1.05545.1000 1.05545.9025
1.05545.1000EA 68.25 EUR
1.05545.1000 1.05545.9025
Potassio idrossido 47% aqueous solution, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Potassio idrossido
Formula: KOH
Peso molecolare: 56.11 g/mol
Punto di ebollizione: 1320
Punto di fusione: 360
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003553
CAS Number: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.475 g/cm3 (20 °C)
pH 13.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material