Stampa…
Potassio idrossido 45% in soluzione acquosa, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
Synonyms: Idrossido di potassio, Potassa caustica
7063.1000EA 60.28 EUR
7063.1000 7063.9025
Potassio idrossido 45% in soluzione acquosa, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Potassio idrossido
Formula: KOH
Peso molecolare: 56.11 g/mol
Punto di ebollizione: 1320
Punto di fusione: 360
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003553
CAS Number: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806
Visualizza i codici
Assay min. 45.0 %
Ammonium Hydroxide Precipitate max. 0.005 %
Chloride (Cl) max. 0.005 %
Potassium Carbonate (K2CO3) max. 0.5 %
Sodium (Na) (by AAS) max. 0.02 %
Sulfate (SO4) max. 0.001 %
Trace Impurities (in ppm)
Iron (Fe) max. 2
Nickel (Ni) max. 5
Heavy Metals (as Ag) max. 5
Nitrogen Compounds (as N) max. 5
Phosphate (PO4) max. 2