Potassio idrossido 30% w/v aqueous solution
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Idrossido di potassio, Potassa caustica
CAS No.: 1310-58-3
Molecular Formula: KOH
Formula Weight: 56.11
Physical Form: Liquid
Density: 1.28
Appearance: Colourless
UN No.: 1814
MDL No.: MFCD00003553
Formula:
KOH Peso molecolare: 56.11 g/mol Punto di ebollizione: 1320 Punto di fusione: 360 Densità: 1.28 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003553 CAS Number: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1814 ADR: 8 II Merck Index: 12,07806 |