Stampa…
Acido solforico 93-98%, Environmental Grade
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
38751.AP 38751.K4
38751.APEA 144 EUR
38751.AP 38751.K4
Acido solforico 93-98%, Environmental Grade
Acido solforico
CAS No.: 7664-93-9 Molecular Formula: H2SO4 Formula Weight: 98.08 Physical Form: Liquid, single sub-boiling quartz distillation Density: 1.84 Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Acrid Merck Reference: 14,8974 UN No.: 1830 MDL No.: MFCD00064589
Formula: H₂SO₄
Punto di ebollizione: ∼335 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 3 °C
Densità: 1,84
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,8974