Stampa…
Acido solforico 62% per analisi, for the determination of fats in cheese, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
4.80531.1000 4.80531.2500
4.80531.1000EA 67.5 EUR
4.80531.1000 4.80531.2500
Acido solforico 62% per analisi, for the determination of fats in cheese, Supelco®
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Punto di ebollizione: ∼100 °C (1013 hPa)
Densità: 1,5…1.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Density 1.52 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid