Stampa…
Acido solforico 10%, EMPROVE® EXPERT per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attenzione
4.80704.1000 4.80704.9950
4.80704.1000EA 61.7 EUR
4.80704.1000 4.80704.9950
Acido solforico 10%, EMPROVE® EXPERT per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Punto di ebollizione: 101 °C (1013 hPa)
Densità: 1,066 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09064